Principaux documents
322504
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(F)(NO2)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
63-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(F)cc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrFNO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H
Clé InChI
ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable