320366
Isopropylamine
99%
Synonyme(s) :
2-Aminopropane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.04 (vs air)
Pression de vapeur
9.2 psi ( 20 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
755 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
pb
33-34 °C (lit.)
Pf
−101 °C
Densité
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
0.694 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
Clé InChI
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
<= -25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles