319104
Methyl Red sodium salt solution
0.1 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid sodium salt, 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Concentration
0.1 wt. % in H2O
pH
4.2-6.2, pink to yellow
Densité
0.989 g/mL at 25 °C
λmax
437 nm
Chaîne SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
Clé InChI
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable