Principaux documents
318388
Sigma-Aldrich
Hexadecanophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO(CH2)14CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
pb
248 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
61-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C22H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-22(23)21-18-15-14-16-19-21/h14-16,18-19H,2-13,17,20H2,1H3
Clé InChI
IIOLAWJMOGLOIB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
James P Grinias et al.
Journal of chromatography. A, 1371, 261-264 (2014-12-03)
At high flow rates and pressures, columns packed with sub-2 μm particles suffer from efficiency losses due to frictional heating. The thermal environment of the column (insulated or isothermal) can decrease or magnify these losses. While a number of studies