318043
Difluoromethane
99.7%
Synonyme(s) :
HFC-32
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.7%
Point d'ébullition
−51.6 °C (lit.)
Pf
−136 °C (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FCF
InChI
1S/CH2F2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
RWRIWBAIICGTTQ-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Raccord cannelé
Régulateur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)