Documents
317853
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol 2-tosylate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO3CH2CH(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +34°, c = 2 in ethanol
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O4S/c1-12-7-9-14(10-8-12)20(17,18)19-11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15-16H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
Clé InChI
IOTJIFRGXYQHAQ-OAHLLOKOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable