Principaux documents
316768
Sigma-Aldrich
Methyllithium lithium iodide complex
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3Li · LiI
Poids moléculaire :
155.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
1.0 M in diethyl ether
pb
35 °C
Densité
0.909 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Li+].[I-].[Li]C
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
LHJHNKBQWVOCIH-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C