311472
2-Bromo-3,4,6-trifluoroaniline
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H(F)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
42-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1Br