Principaux documents
310875
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluoroaniline
99%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Densité
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(F)ccc(F)c1F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup