310417
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
179-183 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
WCOCCXZFEJGHTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves