Documents
309265
Sigma-Aldrich
[3,4-Toluenedithiolato(2-)]zinc hydrate
Synonyme(s) :
Zinc dithiol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(S-)2Zn · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.64 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
O.Cc1ccc2S[Zn]Sc2c1
InChI
1S/C7H8S2.H2O.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4,8-9H,1H3;1H2;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JVMYWYSIGAXSQY-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable