Principaux documents
306843
Sigma-Aldrich
N-Methyl-L-proline monohydrate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]18/D −83.1°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
114-116 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CN1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.H2O/c1-7-4-2-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H2/t5-;/m0./s1
Clé InChI
IXBKFJZWNAVSHW-JEDNCBNOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable