Principaux documents
306355
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Dimenthyl succinate
99%
Synonyme(s) :
(−)-Di[(1R)-menthyl] succinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H42O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.59
Beilstein:
3220135
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D −89°, c = 5 in chloroform
pb
200-205 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
62-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)CCC(=O)O[C@@H]2C[C@H](C)CC[C@H]2C(C)C
InChI
1S/C24H42O4/c1-15(2)19-9-7-17(5)13-21(19)27-23(25)11-12-24(26)28-22-14-18(6)8-10-20(22)16(3)4/h15-22H,7-14H2,1-6H3/t17-,18-,19+,20+,21-,22-/m1/s1
Clé InChI
YZXZAUAIVAZWFN-KQFPAPQFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable