305979
2-Hydroxymethyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
155-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC1=CC(=O)C=C(CO)C1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-3-6(10)2-5(4-9)8(7)11/h2-3,9H,4H2,1H3
Clé InChI
PXEBZHWTQGYVCO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable