Principaux documents
305634
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl) methylphosphonate
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3P(O)(OCH2CH2Cl)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
Point d'ébullition
124-125 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C5H11Cl2O3P/c1-11(8,9-4-2-6)10-5-3-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
IPTIBLAAEZFRHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter