305308
N,N′-Disuccinimidyl oxalate
85%
Synonyme(s) :
Di(N-succinimidyl) oxalate, N,N′-Disuccinimidyl oxalate, DSO
About This Item
Produits recommandés
Pureté
85%
Pf
239 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
imide
Chaîne SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C10H8N2O8/c13-5-1-2-6(14)11(5)19-9(17)10(18)20-12-7(15)3-4-8(12)16/h1-4H2
Clé InChI
OMAHFYGHUQSIEF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable