Key Documents
304123
Sigma-Aldrich
2-[(Phenylsulfonyl)methyl]benzyl bromide
97%
Synonyme(s) :
1-Bromomethyl-2-[(phenylsulfonyl)methyl]benzene
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2C6H4CH2SO2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
93-95 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Groupe fonctionnel
bromo
sulfone
Chaîne SMILES 
BrCc1ccccc1CS(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13BrO2S/c15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-18(16,17)14-8-2-1-3-9-14/h1-9H,10-11H2
Clé InChI
SYNKYJKCQBVGSL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-[(Phenylsulfonyl)methyl]benzyl bromide may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges