Documents
303623
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
HC6F4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
150-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(F)c(F)cc(F)c1F
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable