Principaux documents
30192
Sigma-Aldrich
(R)-2-Aminohexane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
(R)-2-Hexylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Beilstein:
5237601
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (GC)
Pureté optique
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
Chaîne SMILES 
CCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F
Point d'éclair (°C)
54 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter