Documents
30178
Sigma-Aldrich
D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro Beilstein :
5763077
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (AT)
Activité optique
[α]20/D −1.4±0.3°, c = 2% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.C[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
Clé InChI
WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable