Principaux documents
301639
Sigma-Aldrich
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluoro-p-xylene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H3F7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.10
Numéro MDL:
Essai
98%
Chaîne SMILES 
Cc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F7/c1-2-4(9)6(11)3(8(13,14)15)7(12)5(2)10/h1H3
Clé InChI
JBZHWNXMZYBXDQ-UHFFFAOYSA-N