Principaux documents
300519
Sigma-Aldrich
(2R)-(−)-Glycidyl tosylate
99%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (R)-(−)-Glycidyl tosylate, (R)-(−)-Oxirane-2-methanol p-toluenesulfonate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.26
Beilstein:
3592142
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Essai
99%
Activité optique
[α]19/D −17°, c = 2.75 in chloroform
Pf
46-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
NOQXXYIGRPAZJC-SECBINFHSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges