Key Documents
299790
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromo-9-fluorenone
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
213-214 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc2C(=O)c3ccccc3-c2cc1Br
InChI
1S/C13H8BrNO/c14-11-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)10(9)6-12(11)15/h1-6H,15H2
Clé InChI
UCQGTFXGGBTOFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable