Documents
298611
Sigma-Aldrich
Tetradecanophenone
95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO(CH2)12CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Point d'ébullition
212 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
46-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-18-20(21)19-16-13-12-14-17-19/h12-14,16-17H,2-11,15,18H2,1H3
Clé InChI
LXUIUVLDNRQBQJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Separation of dodecanophenone (C18), tetradecanophenone (C20), hexadecanophenone (C22) and octadecanophenone has been achieved by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Separation of very hydrophobic compounds by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography.
Ahuja ES and Foley JP.
Journal of Chromatography A, 680(1), 73-83 (1994)