Documents
298557
Sigma-Aldrich
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcoumarin
97%
Synonyme(s) :
2-(4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyacetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid, 7-Carboxymethoxy-4-methylchromen-2-one, [(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
206-208 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)Oc2cc(OCC(O)=O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-7-4-12(15)17-10-5-8(2-3-9(7)10)16-6-11(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
SGCOMUOACCXIKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Synthesis of a novel fluorescent probe, Tb(III) - (7-carboxymethoxy-4-methylcoumarin) complex, for sensing of DNA has been reported.
Application
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcoumarin (CMC) was used in the preparation of poly(4-vinyl pyridine)-CMC, photosensitive polymer and 3-chloro-7-[(chlorocarbonyl)methoxy]-4-methylcoumarin.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Syntheses of 3-Chloro-7-[(Chlorocarbonyl) Methoxy]-4-Methylcoumarin.
Phillips LR, et al.
Synthetic Communications, 26(9), 1805-1814 (1996)
Photoinduced bending of a coumarin-containing supramolecular polymer.
He J, et al.
Soft Matter, 5(2), 308-310 (2009)
Synthesis of novel fluorescent probe Tb (III)-7-carboxymethoxy-4-methylcoumarin complex for sensing of DNA.
Hussein BHM, et al.
Journal of Luminescence, 134, 441-446 (2013)