298263
Yttrium(III) chloride
beads, anhydrous, −10 mesh, 99.9%
Synonyme(s) :
Yttrium trichloride
About This Item
Qualité
anhydrous
Essai
99.9%
Forme
beads
Impuretés
<100 ppm
Taille des particules
−10 mesh
Pf
721 °C (lit.)
Densité
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable