Documents
297062
Sigma-Aldrich
tert-Butyldiphenylmethoxysilane
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H22OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Chaîne SMILES 
CO[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)C(C)(C)C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup