Principaux documents
296562
Sigma-Aldrich
1-Acetoxy-8-hydroxy-1,4,4a,9a-tetrahydroanthraquinone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
134-136 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC1C=CCC2C1C(=O)c3c(O)cccc3C2=O