295582
Nitrogen dioxide
≥99.5%
Synonyme(s) :
Dinitrogen tetroxide, Nitrogen peroxide, Nitrogen tetroxide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.58 (21 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
14.33 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Point d'ébullition
21 °C (lit.)
Pf
−11 °C (lit.)
Densité
2.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+]=O
InChI
1S/NO2/c2-1-3
Clé InChI
JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
En option
Régulateur
Vanne de purge
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)