Documents
295442
Sigma-Aldrich
Hydrogen sulfide
≥99.5%
Synonyme(s) :
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.08
Numéro Beilstein :
3535004
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
1.19 (15 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
252 psi ( 21 °C)
Pureté
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
6 %
Point d'ébullition
−60 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S
InChI
1S/H2S/h1H2
Clé InChI
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Hydrogen sulfide serves as a precursor for elemental sulfur and in the production of organosulfur compounds.
Application
Hydrogen sulfide gas can be used in the following applications:
  • As a sulfur source to synthesize assemblies of silver sulfide nanoparticles (Ag2S NPs).
  • As a ligand to form coordination complexes with ruthenium ammines.
  • As a test compound to assess the performance of polyaniline-based gas H2S sensors.
Conditionnement
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Printed hydrogen sulfide gas sensor on paper substrate based on polyaniline composite.
Sarfraz J
Thin Solid Films, 534, 621-628 (2013)
Silver sulfide nanoparticle assembly obtained by reacting an assembled silver nanoparticle template with hydrogen sulfide gas.
Chen R
Nanotechnology, 19(45), 455604-455604 (2008)
Hydrogen sulfide
Pouliquen F, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Fabrication of polyaniline-based gas sensors using piezoelectric inkjet and screen printing for the detection of hydrogen sulfide.
Crowley K
IEEE Sensors Journal, 10(9), 1419-1426 (2010)
Amine Ruthenium complexes of hydrogen sulfide and related sulfur ligands.
Kuehn CC
Journal of the American Chemical Society, 98(3), 689-702 (1976)