295264
1,1-Difluoroethane
≥98%
Synonyme(s) :
HFC-152a
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.28 (vs air)
Pureté
≥98%
Point d'ébullition
−25 °C (lit.)
Pf
−117 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(F)F
InChI
1S/C2H4F2/c1-2(3)4/h2H,1H3
Clé InChI
NPNPZTNLOVBDOC-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves