295167
Chlorotrifluoroethylene
98%
Synonyme(s) :
CTFE
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.13 (vs air)
Pureté
98%
Contient
1% tributylamine as inhibitor
Point d'ébullition
−28.4 °C (lit.)
Pf
−158 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F\C(F)=C(\F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
Clé InChI
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)