Key Documents
294969
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trichlorobenzene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6Br3Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.14
Numéro MDL:
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
Clc1c(Br)c(Cl)c(Br)c(Cl)c1Br