Principaux documents
293628
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-methylphenol
98%
Synonyme(s) :
2′-Hydroxy-p-acetotoluidide, 3-Methyl-6-acetamidophenol, 5-Methyl-2-acetamidophenol, N-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)acetamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H3(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Pf
170-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-8(9(12)5-6)10-7(2)11/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
HTVPAACTHAQQAS-UHFFFAOYSA-N