Principaux documents
293555
Sigma-Aldrich
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2N(CH2)3OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Densité
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
amine
Chaîne SMILES 
CN(C)CCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-13(2)8-3-9-15-12-6-4-11(10-14)5-7-12/h4-7,10H,3,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
ZYOHTXKOHWSJMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter