29347
N-Cyclohexylaniline
≥98.0% (GC/NT)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (GC/NT)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.560
Densité
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCC(CC1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2
Clé InChI
TXTHKGMZDDTZFD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup