292990
S-Furfuryl thioacetate
99%
About This Item
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(SCC1=CC=CO1)=O
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter