Documents
292451
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4a-methyl-2(3H)-naphthalenone
97%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-10-Methyl-1(9)-octal-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.24
Numéro Beilstein :
2046095
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Pureté
97%
Activité optique
[α]19/D −208.3°, c = 1 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
155 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.018 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@]12CCCCC1=CC(=O)CC2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup