291269
α-(Trichloromethyl)benzyl acetate
99%
About This Item
Pureté
99%
Pf
86-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)OC(c1ccccc1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O2/c1-7(14)15-9(10(11,12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3
Clé InChI
JKRWZLOCPLZZEI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable