291129
L-Ascorbic acid 6-palmitate
95%
Synonyme(s) :
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Activité optique
[α]20/D +22.9°, c = 2 in methanol
Pf
115-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
Clé InChI
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
Remplacé(e)(s) par