290645
trans-1,2-Dimethylcyclohexane
99%
Synonyme(s) :
trans-Hexahydro-o-xylene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
36.6 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
579 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
123-124 °C (lit.)
Pf
−89 °C (lit.)
Densité
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CCCC[C@H]1C
InChI
1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
Clé InChI
KVZJLSYJROEPSQ-HTQZYQBOSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup