Key Documents
290378
Sigma-Aldrich
trans-3,4-Difluorocinnamic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pf
194-196 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)c(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
Clé InChI
HXBOHZQZTWAEHJ-DUXPYHPUSA-N
Application
trans-3,4-Difluorocinnamic acid has been used in the synthesis of (E)-4-(2-bromovinyl)-1,2-difluorobenzene.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chi Wai Cheung et al.
The Journal of organic chemistry, 77(17), 7526-7537 (2012-07-31)
A copper(II)-catalyzed oxidative cyclization of enamides to oxazoles via vinylic C-H bond functionalization at room temperature is described. Various 2,5-disubstituted oxazoles bearing aryl, vinyl, alkyl, and heteroaryl substituents could be synthesized in moderate to high yields. This reaction protocol is