Key Documents
290238
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
53-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1F)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clé InChI
ZJTYHSBOZAQQGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup