Documents
289493
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
98%
Synonyme(s) :
2-Chlorobenzyl succinimidyl carbonate, Z(2-Cl)-OSu
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.66
Numéro Beilstein :
3623238
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
102-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O