286761
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
98%
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Application
Substrate for determination of phosphatase.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable