Principaux documents
286451
Sigma-Aldrich
γ-linolénate de méthyle
98%
Synonyme(s) :
(Z,Z,Z)-6,9,12-octadecatriénoate de méthyle, Ester méthylique d’acide 6,9,12-octadecatrienoïque, Fame 18:3n-6
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
162 °C/0.5 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
Clé InChI
JFRWATCOFCPIBM-JPFHKJGASA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
S Jubie et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 263-263 (2015-08-05)
Isolation of methyl gamma linolenate from Spirulina platensis using flash chromatography and its apoptosis inducing effect against human lung carcinoma A- 549 cell lines. Gamma linolenic acid is an important omega-6 polyunsaturated fatty acid (PUFA) of medicinal interest was isolated