Key Documents
285927
Sigma-Aldrich
L(−)-Galactose
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro Beilstein :
1724622
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Luke L Lairson et al.
Nature chemical biology, 2(12), 724-728 (2006-10-24)
Despite their unparalleled catalytic prowess and environmental compatibility, enzymes have yet to see widespread application in synthetic chemistry. This lack of application and the resulting underuse of their enormous potential stems not only from a wariness about aqueous biological catalysis