Principaux documents
283274
Sigma-Aldrich
trans-10,11-Dibromodibenzosuberone
97%
Synonyme(s) :
10,11-Dibromo-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10Br2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
213 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[C@@H]1[C@@H](Br)c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable