Key Documents
281611
Sigma-Aldrich
Tamoxifène
96%
Synonyme(s) :
(Z)-1-(p-Diméthylaminoéthoxyphényl)-1,2-diphényl-1-butène, (Z)-2-[4-(1,2-Diphénylbut-1-ényl)phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
96%
Pf
97-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Clé InChI
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Actions biochimiques/physiologiques
Protein kinase C inhibitor. Induit l′apoptose des lignées cellulaires de gliome malin humain. Tamoxifen and its metabolite 4-hydroxytamoxifen are selective estrogen response modifiers (SERMs) that act as estrogen antagonists in mammary gland. Blocks estradiol-stimulated VEGF production in breast tumor cells.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges