Documents
281239
Sigma-Aldrich
Diallyl carbonate
99%
Synonyme(s) :
bis(prop-2-enyl) carbonate
About This Item
Formule linéaire :
(H2C=CHCH2O)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
95-97 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CCOC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
JKJWYKGYGWOAHT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Diallyl carbonate is an acrylating agent. Allyl carbonates are widely employed in Tsuji-Trost allylation, generating carbanion, boronate, phosphide, amide and alkoxide, nucleophiles in situ and improving reaction rates over allyl acetate. Allyl carbonates are also of considerable interest for the intramolecular decarboxylative assymetric couplings.
Application
Transesterification of diallyl carbonate with glycerol in the presence of a catalyst (Pd/PPh3), generates glycerol carbonate.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter